Learn More
Fisherbrand™ Fluoridionenselektive Kombinationselektroden
Bei dieser einzigartigen, kombinierten ionempfindlichen Elektrode mit einer austauschbaren, flachen Oberfläche mit fester Membran und einer Analysezeit von normalerweise weniger als einer Minute ist es selten erforderlich, die Vorbereitung von Filtern oder Destillationsproben durchzuführen.
Marke:  Fisherbrand™ F001522-S7
Artikelnummer. 11799708
  • 554.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kombinierte Fluorid-Ionenselektive Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
  • Das zu detektierende Ion durchläuft die Membran und erzeugt eine Potentialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
  • Die Analysezeit beträgt in der Regel weniger als eine Minute
  • Probenvorbereitungsschritte wie Filtration oder Destillation sind selten erforderlich
  • Die Kalibrierung sollte so oft wie möglich bei der gleichen Temperatur wie die Probe durchgeführt werden
  • Messtemperatur 0 bis 50 °C
Spezifikation
Spezifikation
Kombinierte Fluorid-Ionenselektive Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
Messtemperatur 0 bis 50 °C
Fluoride
Ionenselektiv
Elektrode
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fluoridionenselektive Kombinationselektroden > Ion: Fluorid