Learn More
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards
Erfüllt die spezifischen und anspruchsvollen Anforderungen, die von Kontaminationskontrolllaboratorien in der modernen Industrie gestellt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 6010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12682106
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erfüllen Sie die spezifischen und anspruchsvollen Anforderungen von Kontaminationskontrolllaboratorien der modernen Industrie mit Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards, anwenderfreundlichen Kontrollzählern für Flüssigpartikel für 2000 Partikel pro Milliliter. Diese Präzisionsstandards wurden für die regelmäßige Gerätekalibrierung von Flüssigpartikelzählern vor jedem Gebrauch entwickelt, um durch Verwendung einer NIST™ rückführbaren Mikrosphärensuspension mit spezifischer Konzentration die Reproduzierbarkeit eines Partikelzählers durch einen kontinuierlichen Nachweis seiner Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
Eigenschaften:
  • Gebrauchsfertiger Partikelgrößenstandard (keine Verdünnung erforderlich) zum Validieren optischer Partikelzähler
  • Jede Flasche enthält einen magnetischen Rührstab für saubere, bequeme und direkte Probenentnahme.
  • Das wässrige Suspensionsmedium enthält eine Kombination von Dispersionssubstanzen, die verhindern, dass die Partikel zusammenkleben oder an Fließoberflächen des Partikelzählers hängenbleiben.
  • Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter rückführbar
Empfohlen für:
Prüfen der Kalibrierung des Flüssigkeitspartikelzählers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse.
Für Leistungsvalidierungen bei Flüssigpartikelzählern
Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
Partikel für die Zählkontrolle
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Produkt ist mindestens drei Monate lang haltbar
2000 Partikel/ml ± 10 %
Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Weiß oder farblos
Polystyrol
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
100 mL
s = 0.09 µm, 0.9 % CV
10,00 ± 0,08 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer286768_0525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number6010
Chargennummer287885_0725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number6010
Chargennummer251511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number6010
Chargennummer256442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number6010
Chargennummer264348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number6010
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards > 10,00 μm ± 0,08 μm, σ = 0,09 μm, 0,9% CV