Learn More
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards
Erfüllt die spezifischen und anspruchsvollen Anforderungen, die von Kontaminationskontrolllaboratorien in der modernen Industrie gestellt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 6050
141.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11899902
  • 197.00 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erfüllen Sie die spezifischen und anspruchsvollen Anforderungen von Kontaminationskontrolllaboratorien der modernen Industrie mit Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards, anwenderfreundlichen Kontrollzählern für Flüssigpartikel für 2000 Partikel pro Milliliter. Diese Präzisionsstandards wurden für die regelmäßige Gerätekalibrierung von Flüssigpartikelzählern vor jedem Gebrauch entwickelt, um durch Verwendung einer NIST™ rückführbaren Mikrosphärensuspension mit spezifischer Konzentration die Reproduzierbarkeit eines Partikelzählers durch einen kontinuierlichen Nachweis seiner Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
Eigenschaften:
  • Gebrauchsfertiger Partikelgrößenstandard (keine Verdünnung erforderlich) zum Validieren optischer Partikelzähler
  • Jede Flasche enthält einen magnetischen Rührstab für saubere, bequeme und direkte Probenentnahme.
  • Das wässrige Suspensionsmedium enthält eine Kombination von Dispersionssubstanzen, die verhindern, dass die Partikel zusammenkleben oder an Fließoberflächen des Partikelzählers hängenbleiben.
  • Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter rückführbar
Empfohlen für:
Prüfen der Kalibrierung des Flüssigkeitspartikelzählers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Weiß oder farblos
Polystyrol
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST, Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
100 mL
s = 0,5 um , 1,0% CV
50 μm
NSF / ANSI 49 ™ , ETL , ETL, CE
Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
Partikel für die Zählkontrolle
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Produkt ist mindestens drei Monate lang haltbar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer287240_0625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number006050,6050
Chargennummer266065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number6050
Chargennummer270371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number6050
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards > 50,2 μm ± 0,3 μm, σ = 0,5 μm, 1,0 % CV