Learn More
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards
Erfüllt die spezifischen und anspruchsvollen Anforderungen, die von Kontaminationskontrolllaboratorien in der modernen Industrie gestellt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 6070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11809912
  • 185.00 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erfüllen Sie die spezifischen und anspruchsvollen Anforderungen von Kontaminationskontrolllaboratorien der modernen Industrie mit Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards, anwenderfreundlichen Kontrollzählern für Flüssigpartikel für 2000 Partikel pro Milliliter. Diese Präzisionsstandards wurden für die regelmäßige Gerätekalibrierung von Flüssigpartikelzählern vor jedem Gebrauch entwickelt, um durch Verwendung einer NIST™ rückführbaren Mikrosphärensuspension mit spezifischer Konzentration die Reproduzierbarkeit eines Partikelzählers durch einen kontinuierlichen Nachweis seiner Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
Eigenschaften:
  • Gebrauchsfertiger Partikelgrößenstandard (keine Verdünnung erforderlich) zum Validieren optischer Partikelzähler
  • Jede Flasche enthält einen magnetischen Rührstab für saubere, bequeme und direkte Probenentnahme.
  • Das wässrige Suspensionsmedium enthält eine Kombination von Dispersionssubstanzen, die verhindern, dass die Partikel zusammenkleben oder an Fließoberflächen des Partikelzählers hängenbleiben.
  • Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter rückführbar
Empfohlen für:
Prüfen der Kalibrierung des Flüssigkeitspartikelzählers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält geringe Mengen von Tensiden
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Für Leistungsvalidierungen bei Flüssigpartikelzählern
Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
Partikel für die Zählkontrolle
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Produkt ist mindestens drei Monate lang haltbar
2000 Partikel/ml ± 10 %
Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Weiß oder farblos
Polystyrol
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
100 mL
s = 0.8 µm, 1.2 % CV
70 μm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards > 69,1 μm ± 0,9 μm, σ = 0,8 μm, 1,2% CV