Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin im No-Weigh™ Format ist ein wasserlösliches NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz, dessen Spacerarm eine spaltbare Disulfid-Bindung für die reversible Markierung von Proteinen und primären Aminen an Zelloberflächen enthält.
Marke:  Thermo Scientific™ A39258
261.25 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15925521
  • 282.00 CHF / 10 Milligramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin ermöglicht die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Biomolekülen in Lösung.
  • Proteinmarkierung – Biotinylierung von Antikörpern zur Immobilisierung, Reinigung oder Detektion
  • Zelloberflächen-Markierung – Biotinylierung ausschließlich von Oberflächenproteinen ganzer Zellen, da das negativ geladene Reagenz die Zellmembran nicht durchdringt
  • Aminreaktiv – Reagiert mit primären Aminen (-NH2), z. B. Lysin-Seitenketten, oder den Amino-Termini von Polypeptiden
  • Spaltbar – Die Disulfid-Bindung im Spacerarm ermöglicht das Entfernen der Biotin-Markierung mithilfe von Reduktionsmitteln wie DTT; nur eine kleine Sulfhydryl-Gruppe verbleibt am Molekül
  • Löslich – Eine geladene Sulfo-NHS-Gruppe erhöht die Wasserlöslichkeit des Reagenzes im Vergleich zu gewöhnlichen NHS-Ester-Verbindungen
  • Mittlere Länge – Der Spacerarm (die dem Ziel hinzugefügte Gesamtlänge) beträgt 24,3 Angström; er besteht aus der nativen, durch eine 7-Atom-Kette verlängerte Biotin-Valeriansäure-Gruppe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sulfo-NHS-SS-Biotin
Bei -20 °C lagern.
Nasseis
Zellundurchlässig
Sulfo-NHS-Ester
Biotin
10 x 1 mg
Chemische Markierung
EZ-Link™
Amin
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser
Spaltbar, 24.3 Å
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format > 10 x 1 mg