Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-LC-LC-Biotin, No-Weigh™-Format
Thermo Scientific EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin ermöglicht die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen in Lösung.
242.00 CHF - 453.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10740625
|
Thermo Scientific™
21338 |
50 mg |
453.00 CHF
50 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15787679
|
Thermo Scientific™
A35358 |
10 x 1 mg |
242.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin ist ein klangkettiges Biotinylierungs-Reagenz für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
N-Hydroxysulfosuccinimid(Sulfo-NHS)-Ester von Biotin sind die am häufigsten eingesetzten Biotinylierungsreagenzien. NHS-aktivierte Biotine reagieren effizient mit primären Amingruppen (-NH2) in Puffern mit einem pH-Wert von 7 bis 9 und bilden stabile Amid-Verbindungen. Proteine, einschließlich Antikörper, weisen in der Regel mehrere primäre Amine in der Seitenkette von Lysin-(K)-Resten und dem N-Terminus jedes Polypeptids auf, die zur Markierung mit NHS-aktivierten Biotinreagenzen zur Verfügung stehen. Es sind mehrere verschiedene NHS-Biotin-Ester mit unterschiedlichen Eigenschaften und Distanzarmlängen erhältlich. Die Sulfo-NHS-Esterreagenzien sind wasserlöslich und ermöglichen Reaktionen ohne organische Lösungsmittel wie DMSO oder DMF.Leistungsmerkmale:
- Bildet eine stabile Amidbindung mit primären Aminen
- Sulfonierte Form ist wasserlöslich
Spezifikation
Biotin und Analoga |