Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin ist ein pegyliertes, wasserlösliches Reagenz für die einfache und effiziente Biotinmarkierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
Marke: Thermo Scientific™ A39259
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG4-Biotin ist ein pegyliertes, wasserlösliches Reagenz für die einfache und effiziente Biotinmarkierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
- Protein-Markierung – Biotinylat-Antikörper oder andere Proteine für den Nachweis oder die Reinigung mit Streptavidin-Sonden oder Harzen
- Amin-reaktiv – reagiert mit primären Aminen (-NH2), wie z. B. der Seitenkette von Lysinen (K) oder den Aminotermini von Polypeptiden
- Pegyliert - der Spacerarm enthält eine hydrophile Polyethylenglykol (PEG)-Gruppe mit 4 Einheiten
- Erhöhte Löslichkeit – Die Pegylierung bestimmt die Wasserlöslichkeit des biotinylierten Moleküls und trägt dazu bei, die Aggregation von in Lösung gelagerten biotinylierten Antikörpern zu verhindern
- Irreversibel – Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden
- Lange Reichweite - der Spacerarm (Gesamtlänge zum Ziel hinzugefügt) ist 29 Angström; dies verringert die sterische Behinderung beim Binden an Avidin-Moleküle
Spezifikation
NHS-PEG4-Biotin | |
Bei -20 °C lagern. | |
Nasseis | |
Zellundurchlässig | |
NHS-Ester | |
Biotin |
10 × 2 mg | |
Chemische Markierung | |
EZ-Link™ | |
Amin | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Pegyliert, 29.0 Å |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31