Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Iodoacetyl-PEG2-Biotin
Biotinylieren reduzierter Cysteine (-SH-Gruppen) bei hohem pH-Wert mit diesem Haloacetyl-aktivierten, Sulfhydryl-reaktiven Biotinylierungsreagenz mit Polyethylenglykol für die Löslichkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 21334
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Iodoacetyl-PEG2-Biotin ist ein von Haloacetyl aktiviertes, mit Thiolgruppen reaktionsfähiges Biotinylierungsreagenz mittlerer Länge, das in seinem Spacerarm zwei Einheiten langes Ethylenglycol enthält, das seine Wasserlöslichkeit erhöht.
Leistungsmerkmale:
- PEG-Spacerarm mit wasserlöslichem Polyethylenglycol
- Reagiert mit Thiolgruppen (-SH) bei basischem bis neutralem pH-Wert.
- Kopplungsreaktionen treten im Dunkeln auf.
- Der PEG-Spacerarm überträgt die Hydrophilie auf das Endkonjugat
- Bildet eine stabile Thioether-Bindung
Spezifikation
Iodoacetyl-PEG2-Biotin | |
Trocken lagern bei 4 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. | |
Zellundurchlässig | |
Haloacetyl | |
Biotin | |
Biotin und Analoga |
50 mg | |
EZ-Link™ | |
Thiol | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Mittlere Länge, pegyliert |