Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Iodoacetyl-LC-Biotin
Biotinylieren reduzierter Cysteine (-SH-Gruppen) bei hohem pH-Wert über irreversible Thioether-Bindungen mit diesem Haloacetyl-aktivierten, Sulfhydryl-reaktiven Biotinylierungsreagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ 21333
340.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11821205
  • 426.00 CHF / 50 Milligramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Iodoacetyl-LC-Biotin ist ein von Haloacetyl aktiviertes mit Sulfhydrylgruppen reaktionsfähiges Biotinylierungsreagenz mittlerer Länge, das stabile, irreversible Thioether-Bindungen bei alkalischem pH-Wert bildet.
Leistungsmerkmale:
  • Reagiert mit Sulfhydrylgruppen bei einem pH-Wert von 7,5 bis 8,5
  • Muss vor der Verwendung in DMSO oder DMF aufgelöst werden
  • Bildet eine stabile Thioether-Bindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jodacetyl-LC-Biotin
Trocken lagern bei 4 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Membrangängig
Haloacetyl
Biotin
Biotin und Analoga
50 mg
EZ-Link™
Thiol
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid)
Lang
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Iodoacetyl-LC-Biotin > 50mg