Learn More
Gardco™ Viskositätsbecher Nr. 3, EZ/3 Serie, mit Zertifikat
Der Gardco Viskositätsbecher Nr. 3 der Serie EZ3/C mit Zertifikat ist eine einfache und wirtschaftliche Methode zur Messung der Viskosität.
Marke:  Gardco™ 08700-22
Artikelnummer. 11775359
  • 759.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
  • Lieferung mit Umrechnungstabelle zur Bestimmung der Viskosität in Centistokes (cSt)
  • Entspricht den Abmessungen, die in der Norm ASTM D 4212 festgelegt sind
  • NIST Traceable® Bescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
64 bis 596 cSt
Gardco EZ3/C Series Viscosity Cup #3
Becherabmessungen gemäß ASTM D 4212-Standards; NIST-rückführbare Modelle entsprechen MIL STD 5662A, ANSI/NCSL 2540-1; rückführbar auf NIST-Standardöle; NIST-rückführbares NIST-Zertifikat
46,5 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gardco™ Viskositätsbecher Nr. 3, EZ/3 Serie, mit Zertifikat > Viskositätsbecher; Viskosität:64 bis 596 Centistokes (cSt); Volumen:46,5 mL