Learn More
Carl Zeiss™ Okular E-PL
Diese Okulare gewährleisten zuverlässige Analysen bei Routineaufgaben und anspruchsvollen High-End-Anwendungen. Zeiss™ Okular E-PL für den Einsatz mit Zeiss Mikroskopen.
Marke:  Carl Zeiss™ 444232-9904-000
Artikelnummer. 10641960
  • 697.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beschichtung von Glasoberflächen zur Minimierung von Streulicht
  • Infinity Color Corrected System (ICS)-Optik
  • Streulicht-minimierte IC2S-Optik mit verbessertem Kontrast
Spezifikation
Spezifikation
Okular E-PL
Je 1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Carl Zeiss™ Okular E-PL > Vergrößerungsleistung:10X