Learn More
Micronova™ Polyimid-Reinraumband für extreme Temperaturen
Für den Einsatz mit brandgeschützten elektrischen Isolierungen, als Lötstopp für Leiterplatten, zur Wärmeabdichtung sowie zur Laminierung
Marke: Micronova™ 825-12AM
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für extreme Temperaturen vorgesehen
- Aus transparenter, brauner Polyamidfolie mit druckempfindlichem Klebstoff
- Der Silikonklebstoff gewährleistet ein sauberes Ablösen von den meisten Substraten, selbst nach hohen Temperaturen oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
- Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Silikon, Druckempfindlich | |
Bernsteinfarben | |
Tape | |
Reinraumband für extreme Temperaturen | |
Abdichtung und Kennzeichnung bei hohen und niedrigen Temperaturen | |
Yes | |
-100 bis +500 °F | |
33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.) | |
33 m | |
12.70 mm | |
12.70 mm |
Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified | |
Polymer | |
High Gloss | |
Polyimid | |
Unsteril | |
MicronovaTM P52W Tape Dispenser | |
24/Cs. | |
-73°bis +260 °C | |
36 yd. | |
0,5 in. | |
0.5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Polyimid-Reinraumband für extreme Temperaturen > Extreme Temperature Cleanroom Tape, polyimide, 3 in. plastic core,amber 0.5 in. wide
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur