Learn More
3M™ Extreme Dichtungsband 4411N
Gewährleistet eine schnelle und robuste Verbindung. Erzeugt wasserdichte Dichtungen und haftet bei Kontakt mit zahlreichen Substraten ohne Trocknungszeit, Tropfen, Verlaufen oder Schmieren.
Marke: 3M™ 7100137182
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen gängigen industriellen Lösungsmitteln sowie erhöhter Temperaturbelastung
- Klebstoff haftet sofort bei Kontakt, sofortige Klebebindung ohne Trocknungszeit, Verlaufen oder Abwischen
- Neutrales, 1 mm starkes, schmiegsames Klebeband bildet effektive Abdichtungen über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfen
- Die beständige ionomische Rückseite ist beständig UV-Einstrahlung und chemische Einwirkung
- Die Rückseite ist lackierbar und sauberem Erscheinungsbild
- Versiegelung von Fugen, Nähten oder Durchbrüchen
- Professionelle Versiegelung auch im Außenbereich
- Industrial Professional Sortiment: Blisterverpackung mit mehrsprachigen Beschreibungen
Spezifikation
Transparent | |
1 mm | |
5,5 m |
Blister-IPC | |
50 mm x 5,5 m | |
50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Extreme Dichtungsband 4411N > 50 mm x 5,5 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur