Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren für spezifische leichte Lösungsmittel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
611.00 CHF - 846.00 CHF
Spezifikation
Porosität 0
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10684582
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05432058
1 l
846.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10644091
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05432037
250 ml
611.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10674582
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
05432049
500 ml
676.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Extraktionsaufsatz mit Einsatzfilter (Fritte, Porosität:0)
  • Mit PTFE-Ventil-Absperrhahn
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Dimrothkühler
  • Mit Gewinde GL 14
  • Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
0