Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoraufsätze nach Soxhlet mit Flansch
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05367201
Artikelnummer. 10408602
  • 628.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Extraktionsaufsatz mit Flansch LF 100
  • Fassungsvermögen:2.000 mL
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Packung:1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
2 l