Learn More
Lenz Laborglasintrumente Aufsätze für Extraktoren nach Soxhlet
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05395146
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10047910
  • 99.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • DIN 12602-konforme Extraktoraufsätze
  • Mit Konus NS 29/32
  • Erhältlich mit/ohne NS-Absperrhahn
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
200 mL
Borosilikatglas 3.3
NS 45/40