Learn More
asecos™ Extraktionseinheit
asecos Entlüftungsaufsatz Modell HF.EA.8677. zur Montage auf Hochschränken
Marke:  asecos™ 14218
Artikelnummer. 10686644
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
Entlüftungsaufsätze/-module zum Aufstellen auf den Sicherheitsschrank oder zur Wandmontage - steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage
Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle
  • Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
  • Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
  • Anschluss-Stutzen NW 75
  • ATEX-konform: C' II 3/-G Ex c llC T4
Spezifikation
Spezifikation
CE konform: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Entlüftungsaufsatz
Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle
200 mm
pulverbeschichtet glatt
200 mm
400 mm
400 x 200 x 200 mm
Für Hochschränke
HF.EA.8677.
10,1 kg
Extraktionseinheit
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Extraktionseinheit > Abluftüberwachung: nein