Learn More
asecos™ Extraktionseinheit
Zur Montage an Schränken, mit Abluftüberwachung und potenzialfreiem Alarmkontakt
Marke:  asecos™ 27412
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15967826
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Absaugeinheiten/-module zur Montage am Schrank oder an der Wand – anschlussbereit, einfache und schnelle Installation
  • Sicheres Auffangen von austretenden Dämpfen und Gasen an dem Punkt, an dem sie freigesetzt oder erzeugt werden
  • Sehr geräuscharm, ideal für die direkte Installation am Arbeitsplatz
  • Mit Anschlusskabel und Netzkabel
  • Anschluss DN 75
  • ATEX-konform: C' II 3/-G Ex c llC T4
  • Mit Abluftüberwachung
    • Integrierter Drucklecksensor
    • Die grüne LED erlischt bei einem Ausfall und die rote LED leuchtet auf.
Spezifikation
Spezifikation
400 mm
400 x 200 x 200 mm
Fass-Schränke (Druckbedingungen und volumetrischen Ströme von Sicherheitslagerschränken mit großem Innenvolumen ausgelegt)
HF.EA.26049.
12,00 kg
Stahl
Zur Montage am Schrank, mit Abluftüberwachung und potenzialfreiem Alarmkontakt, CE-konform: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, explosiongeschützt, Extraktion aus: Ex-Zone 2/Installation: außerhalb einer EX-Zone
Absaugeinheit zur Montage auf dem Schrank – anschlussbereit, einfache und schnelle Installation
200 mm
pulverbeschichtet glatt
200 mm
Absaugeinheit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Extraktionseinheit > Zur Verwendung mit (Geräte): Fass-Schränke