Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionshülsen Porosität 0
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05405225
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10316361
  • 63.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Extraktionshülsen
  • Glaseinsatz mit Bohrungen für Feststoffe
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
30 ml
Borosilikatglas 3.3
0