Learn More
Scotch-Brite™ Extra dicke Reinigungspads 350 für empfindliche Oberflächen
Marke: Scotch-Brite™ 7100180770
115.90 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Reinigungskissen | |
158 mm | |
Extra dick |
158 x 95 mm | |
40/Packung | |
95 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scotch-Brite™ Extra dicke Reinigungspads 350 für empfindliche Oberflächen > Extra dick
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur