Learn More
Ansell™ Extra™ Schwarze Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus Naturlatex
Extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Basen und Fette. Ansell Edmont™ Extra™ Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus schwarzem Naturlatex sind um 50 % dicker als Standardhandschuhe mit Veloursfutter.
39.15 CHF - 52.30 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Zertifizierung/Konformität EN388:2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Stulpenmaterial Naturlatex
Coating Material Naturlatex
Produkttyp Immersionshandschuhe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12465120
Unterlagen ansehen
Ansell™
87950070
7,5 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12475120
Unterlagen ansehen
Ansell™
87950080BP
8
52.30 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12485120
Unterlagen ansehen
Ansell™
87950090BP
9
52.30 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12495120
Unterlagen ansehen
Ansell™
87950100BP
10
52.30 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12627041
Unterlagen ansehen
Ansell™
87950110BP
11
52.30 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 100 % Naturgummi ohne Füllstoffe
  • Für einen besseren Griff und eine bessere Beständigkeit chloriert
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber mechanischen Gefahren und ein erhöhter chemischer Schutz
  • Velours aus 100 % Baumwolle - weich, bequem, absorbierend
  • Ideal geeignet für Schwerlasteneinsatz, bei dem auch Feinfühligkeit benötigt wird, Verarbeitung und Vorbereitung von Chemikalien und die Wartung von Anlagen und schwerer Ausrüstung
Spezifikation
Spezifikation
Naturlatex
Naturlatex
Immersionshandschuhe
0,75 mm
Baumvollvelours
87-950
EN388:2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Naturlatex
87-950
Gerade
Viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Alkalien und Fette