Learn More
Ansell™ Extra™ Schwarze Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus Naturlatex
Extrem hohe Beständigkeit gegen viele Ketone, Salze, Reinigungsmittel, Alkohole, Basen und Fette. Ansell Edmont™ Extra™ Immersionshandschuhe der Serie 87-950 aus schwarzem Naturlatex sind um 50 % dicker als Standardhandschuhe mit Veloursfutter.
Marke:  Ansell™ 87950090BP
36.16 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12485120
  • 52.30 CHF / 12 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 100 % Naturgummi ohne Füllstoffe
  • Für einen besseren Griff und eine bessere Beständigkeit chloriert
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber mechanischen Gefahren und ein erhöhter chemischer Schutz
  • Velours aus 100 % Baumwolle - weich, bequem, absorbierend
  • Ideal geeignet für Schwerlasteneinsatz, bei dem auch Feinfühligkeit benötigt wird, Verarbeitung und Vorbereitung von Chemikalien und die Wartung von Anlagen und schwerer Ausrüstung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gummilatex
Naturlatex
Schwarz
Gummilatex
9
0,75 mm
Gerade
12 Paar
87-950
EN420:2003A1:2009, EN374: 2003, EN388: 2003
Naturlatex
Nein
Immersionshandschuhe
87-950
Zur chemischen Verarbeitung, Vorbereitung und Wartung von Anlagen und Baumaschinen
Baumvollvelours
Mechanische Gefahren und verbesserter chemisch-
320 mm