Learn More
Thermo Scientific™ Extensor Long Range PCR Polymerase Blend-Kits und Master Mixes
Amplify long PCR products up to 20kb with this synergistically-acting PCR enzyme blend of Taq DNA polymerase and a proprietary proofreading enzyme.
672.20 CHF - 1004.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerung bei -20 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cloning |
Konzentration | 2 X |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11819512
|
Thermo Scientific™
AB-0792/B |
Extensor Master-Mix (Puffer-1-Formulierung) | 500 25 µl Reaktionen | N/A | ||||||
12340130
|
Thermo Scientific™
AB-0794/B |
Extensor ReddyMix Master-Mix (Puffer-1-Formulierung) | 400 x 25 µl Reaktionen | N/A | ||||||
Beschreibung
Extensor Long Range PCR Enzyme is a blend of ThermoPrime Taq DNA Polymerase and a proprietary thermostable proofreading enzyme. The two enzymes act synergistically to generate long PCR products, up to 20 kb. Extensor Long Range Enzyme includes 2 buffer formulations; Buffer 1 for templates up to 12 kb in length, and Buffer 2 for templates 12 to 20 kb and GC-rich or other difficult templates. This enzyme blend is also available in 2X Master Mix and ReddyMix formulations. The ReddyMix Master Mix contains an inert red dye and a density reagent that allows for direct loading onto agarose gels.
Thermo Scientific Extensor Long Range Enzyme Blend ist eine Mischung von ThermoPrime DNA-Polymerase und eines proprietären thermostabilen Proofreading-Enzyms. Die zwei Enzyme arbeiten synergetisch zusammen und generieren so bis zu 20 kb lange PCR-Produkte. Der Extensor Long Range Enzyme Blend ist in zwei Puffer-Formulierungen erhältlich: Puffer 1 für Templates bis zu 12 kb Länge und Puffer 2 für Templates von 12 - 20 kb Länge, GC-reiche oder andere schwierige Templates.Der ReddyMix Mastermix enthält einen inerten roten Farbstoff und ein Dichtereagenz, das das direkte Aufbringen vom Produkt auf ein Agarosegel ermöglicht.
Hersteller: AB-0794/B Art.-Nr.
Beschreibung: Extensor Long Range Enzyme Blend ReddyMix Master Mix with Buffer 1 Formulation (2x)
Menge: 400 x 25uL rxns
Spezifikation
Lagerung bei -20 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Cloning | |
2 X |
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.