Learn More
BRAND™ Verlängerungsstab, PTFE,für Probenschöpfer Art. 90438 bis 62, L=600 mm
PTFE-Konstruktion Verlängert die Reichweite um 600 mm.
Marke:  BRAND™ 90470
130.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10039830
  • 140.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • PTFE-Konstruktion
  • Zur Verwendung mit Probenentnahme-Tauchbechern
  • Länge: 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verlängerungsstange
PTFE
600 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Verlängerungsstab, PTFE,für Probenschöpfer Art. 90438 bis 62, L=600 mm > Länge: 600 mm