Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SF160
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung.
Marke:  Memmert™ SF160A6
Artikelnummer. 17568115
  • 185.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Mit integriertem Pt100-Sensor
  • Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisator SF160
Integrierter Pt100-Sensor
Name des Produkts
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SF160 > Kann verwendet werden mit: SF160