Learn More
Fisherbrand™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängertem Bündchen Artikelnummer.: 15682357
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängertem Bündchen
Artikelnummer. 15682357
L
Click to view available options
Größe:
S
L
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 15682357
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Wählen Sie einen Handschuh mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und zusätzlichem Schutz. Die Fisherbrand™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril zeichnen sich durch hervorragende Textur und ausgezeichnete Griffigkeit aus und wurden für den Einsatz mit Chemotherapeutika getestet.
Wählen Sie einen Handschuh mit außergewöhnlicher Langlebigkeit und zusätzlichem Schutz. Fisherbrand™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängertem Bündchen sind extra dick, zeichnen sich dank vollständiger Texturierung durch eine hervorragende Griffigkeit aus und wurden für die Verwendung mit Chemotherapie-Medikamenten getestet.
  • Puderfrei
  • Vollständig strukturierte Oberfläche für hervorragenden Nass- oder Trockengriff
  • Beidseitig tragbar und nicht steril, mit Rollrand
  • Getestet für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
  • Länge: 12 Zoll (30,5 cm)
  • Handflächendicke: 0,15 mm (6 mil)
  • Fingerdicke: 0,18 mm (7 mil)
  • Türkis
Certifications
ISO 9001-zertifiziertes QMS; 510K-Zulassung für die medizinische Nutzung
Compliance
Entspricht den Normen ASTM™ F1671, ASTM F379, ASTM D3578; gemäß FDA 510(k) für medizinische Zwecke zugelassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, 10993-1 2003, FDA 510(k), geprüft für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
AQL 1,5
Farbe Türkis
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Gepudert Puderfrei
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0,15 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Flyers
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängertem Bündchen >