Learn More
Extech Extech Heavy-duty Differential Pressure Manometer,
Heavy-Duty Differential Pressure Manometer for low range and high resolution in gauge or differential pressure measurement.
Marke:  Extech 68602-03
Artikelnummer. 15247608
  • 406.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Measure from 0 to 55.4 in. WC.
  • Very large LCD with backlight.
  • Designed for use in cleanrooms, mold remediation, animal physiology, and general HVAC applications.
  • This durable, easy-to-use manometer features 11 units of measure, min/max recording, relative time stamp, and built-in USB port.
  • Functions include data hold, auto power off, min/max functions, and a zero function for offset correction or measurement.
Spezifikation
Spezifikation
9 V
Niedriger Bereich und hohe Auflösung bei der Manometer- oder Differenzdruckmessung
0.12 in. Barb
±0,3% des Maximalwerts
0 bis 5 psi
CE-konform
Eine 9 V-Batterie
3,17 mm-Anschluss
LCD-Anzeige
Extech Hochleistungs-Differenzdruckmanometer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Extech Extech Heavy-duty Differential Pressure Manometer, > Bereich:0 bis 5 psi