Learn More
Koettermann™ Exploris™ Großer Lagerschrank
Mit schallisolierten Türen.
Marke: Koettermann™ 507-00016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wird verwendet, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist
- Melamine Topresist™ Arbeitsplatte
Spezifikation
75 cm | |
Freistehende Bank: | |
Ein Einlegeboden aus Stahl | |
120 cm |
Trespa TopLab&trade Melamin-Oberfläche | |
75 cm | |
120 cm | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Exploris™ Großer Lagerschrank > Trespa Toplab Arbeitsplatte; T x B x H: 75 x 120 x 75 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur