Learn More
Ohaus™ Explorer™ Semimikro-Waagen
Diese Waage verknüpft hochpräzise Messungen mit intelligenter Leistung. Ohaus Explorer Halbmikrowaagen wurden für anspruchsvolle und professionelle Wägeanwendungen entwickelt, bei denen Messgenauigkeit unerlässlich ist.
Marke: Ohaus™ 30219001
8409.38 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Intelligente Leistungsfähigkeit für Anwendungen, die äußerste Genauigkeit verlangen
- Intuitive Software für eine äußerst moderne Anwendererfahrung
- Zur Verbesserung der Anwendbarkeit entwickelt
- Vollfarbiges grafisches VGA-Display (5.7 in. Durchmesser), resisitiver 4-Leiter-Touchscreen
- QWERTY-Tastatur und numerisches Tastenfeld für die schnelle Eingabe von GLP- und GMP-Daten und andere Anwendungsdaten
- AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten)
- Leicht zugängliche Kommunikationsanschlüsse, einschließlich 2 USB-Anschlüsse und RS232 sowie ein optionaler dritter Anschluss, entweder RS232 oder Ethernet
- GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr
- Datentransferfunktion
- Standfuß aus Metall, oberes Gehäuse aus ABS, Edelstahlschale, Luftschutzschild aus antistatischem Glas mit Klapptür
- Während des Betriebs austauschbare Abdeckung, automatische Türen sind optional erhältlich
- AutoCal™ Vollautomatisches System mit internem Standard
- Schnelle Stabilisierungszeit
- Vier berührungslose Sensoren
- Integrierter Ionisierer bei Modellen mit automatischen Türen
- Bis zu 14 Bediensprachen
- Funktion zum Speichern auf USB, Menüsperrenschalter
- Sicherheitsklammern, integrierter Unterflurwägehaken für Wägeanwendungen unter der Waage
- Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl
- Stabilitätsanzeige, Anzeigen für überbeladenen und unterbeladenen Zustand, automatischer Standby
- Anwendungsmodi: Wiegen, Prozentwägen, Teilezählung, Kontrollwiegen, Wiegen von Tieren/dynamisches Wiegen, Befüllen, Totalisierung, Rezeptur, Differenzwägen, Dichtebestimmung, Speicherung des Spitzenwerts, Pipettenausrichtung, SQC
- Messeinheiten: g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mom, tical, msg, tola, kundenspezifische Einheiten 1, kundenspezifische Einheit 2, kundenspezifische Einheit 3
- Anwendungen: Forschungslabore, Pharmazie, leichte Industriemontage, Unterrichtsräume
Bestellinformation
OIML-Ausführungen lieferbar.
Spezifikation
EN 61010-1, IEC 61010-1 | |
120, 220 g | |
0,01, 0,1 mg | |
± 0,1 mg | |
EX225D/AD | |
Semi-Mikro-Waage | |
80 mm | |
AC-Adapter Eingang: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, AC-Adapter |
Analysenwaage | |
Vollfarbiges VGA-Grafik-Display | |
Automatische Tür | |
Metallfuß, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne | |
≤3, ≤8 s | |
350 x 230 x 393 mm | |
7,5 kg |
Videos
-
Ohaus Explorer semi-micro balances
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller