Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ Sf Transfektionsreagenz
Das Gibco™ ExpiSf™ Transfektionsreagenz ist ein kationisches lipidbasiertes Reagenz für die effiziente DNA-Transfektion von Insektenzellen unter Anwendung von schnellen, flexiblen Protokollen.
Marke: Gibco™ A38915
597.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
462.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Bietet stabile und reproduzierbare Transfektionen für zuverlässigere Ergebnisse
- Ermöglicht die Transfektion von Plasmid-DNA in adhärenten und suspendierten Sf9- und Sf21-Zellkulturen für eine zuverlässige rekombinante Baculovirus-Produktion
- Fördert die effiziente Produktion von hochwertigem P0-rekombinantem Baculovirus mit hohem Titer im Format einer Suspensionskultur, die keine weitere Virusamplifikation erfordert
- Weist nur geringe Toxizität auf und erfordert nach der Transfektion keinen Wechsel des Mediums
- Ist Teil eines einfachen, schnellen Protokolls mit einer kurzen, 5-minütigen Komplexierungszeit
- Zeigt lineare Skalierbarkeit bei Transfektionen aus Kulturvolumen von 4 ml bis 500 ml im Supensionsformat
Das ExpiFectamine Sf Transfektionsreagenz ist eine Kernkomponente des ExpiSf Expressionssystems und wurde für die Transfektion von ExpiSf9™ Zellen optimiert (Kat. Nr. A35243). Das Reagenz zeigt aber auch hervorragende Leistung bei der Verwendung anderer Sf9- und Sf21-Insektenzellen, die in Serum-freien Medien wie Sf-900 II SFM oder Sf-900 III SFM sowohl in adhärenter als auch suspendierter Form kultiviert werden.
Spezifikation
Lagerung bei 2 – 8 °C, nicht einfrieren Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Baculovirus-DNA, Plasmid-DNA | |
Transfektion | |
ExpiFectamine™ | |
1 ml | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Insektenzellen | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Transfektionsreagenz | |
Ja |