Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Transfektionskit
Entwickelt für die transiente Transfektion hochdichter Kulturen von HEK (menschliche embryonale Nieren)-293-Zellen.
2080.00 CHF - 79200.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie Expi293F™
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Zelltyp Etablierte Zelllinien
Probentyp Plasmid-DNA
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13395544
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A14525
Für 10 l Kultur
18200.00 CHF
10 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13423269
Unterlagen ansehen
Gibco™
A14526
Für 50 l Kultur
79200.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13385544
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A14524
Für 1 l Kultur
2080.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The ExpiFectamine™ 293 Transfection Kit is a core component of the Expi293™ Expression System. It is designed for transient transfection of high density cultures of HEK (human embryonic kidney) 293 cells. The high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent and transfection enhancers are designed to power the highest possible level of protein expression from Expi293F™ cells cultured in Expi293™ Expression Medium
  • Das ExpiFectamine™ 293-Transfektionskit ist ein Hauptbestandteil des Expi293™ Expressionssystems.
  • Es ist zur transienten Transfektion hochdichter Kulturen von HEK (menschliche embryonale Nieren) 293-Zellen konzipiert.
  • Das hocheffiziente, kationische, Lipid-basierte Transfektionsreagenz und die Transfektionsverstärker sind so konzipiert, dass das höchstmögliche Niveau der Proteinexpression von in Expi293™ Expressionsmedium kultivierten Expi293F™-Zellen erreicht wird.
  • Erreicht eine 2- bis 10-fach höhere Proteinausbeute als andere Transfektionsreagenzien bei hochdichten 293-Zellkulturen
  • Nutzt die gleichen transienten Protokolle, wie sie typischerweise bei aktuellen niedrigdichten 293-Suspensionskultursystemen für den leichten Wechsel von Systemen mit niedriger Dichte zum hochdichten Expi293™ Expressionssystem verwendet werden
  • Bietet robuste und reproduzierbare Ergebnisse der Transfektion, die den Anwendern mehr Vertrauen in die Ergebnisse geben
  • Skaliert Transfektionen für Kulturvolumen von weniger als 1 ml auf bis zu mehr als 10 Litern unter Beibehaltung einer äquivalenten volumetrischen Proteinausbeute.
  • Bei 2  °C bis 8 °C lagern
Spezifikation
Spezifikation
Expi293F™
Etablierte Zelllinien
Lipid-basierte Transfektion
ExpiFectamine™
Zellkulturqualität
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Plasmid-DNA
Transfektion
Transfektionskit
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Transfektionskit