Learn More
Gibco™ Expi293F™ Inducible GnTI- Cells
Die Expi293F-induzierte GnTI-Zelllinie wird aus speziell entwickelten Expi293F-Zellen abgeleitet, die keine N-Acetylglucosaminyltransferase I (GnTI)-Aktivität und daher keine komplexen N-Glykane aufweisen, die das Tetracyclin-Repressor(TetR)-Protein stabil exprimieren und so Tetracyclin-regulierte Proteinexpression ermöglichen
Marke:  Gibco™ A39242
Artikelnummer. 16366552
  • 3165.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zelllinie, die durch das selektive Knockout des GnTI-Gens und die stabile Integration des regulatorischen Plasmids pcDNA6/TR hergestellt wird, das das TetR-Gen unter der Kontrolle des menschlichen CMV-Promotors kodiert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug für die Tetracyclin-induzierbare Expression mit hoher Ausbeute von homogen glykosylierten rekombinanten Proteinen.
Merkmale:
  • Suspension, Hochdichtekultur in Expi293-Expressionsmedium
  • Homogene N-Glykosylierung exprimierter Proteine
  • Tetracyclin-induzierbare Proteinexpression mit extrem niedrigen basalen Expressionswerten
  • Äquivalente Proteinausbeute zu parentalen Expi293F-Zellen—bis zu 1 g/l
Für die induzierbare Expression des Proteins von Interesse ist pcDNA5/TO-Säugetierexpressonsvektor oder ein äquivalenter induzierbarer Vektor für die Tetracyclin-regulierte Genexpression erforderlich.
Gefrorene Zellen werden in einem Fläschchen mit 1 ml Zellen mit 1 x 107 lebensfähigen Zellen/ml in Expi293-Expressionsmedium und 10 % DMSO geliefert. Die Zellen sollten direkt in das Expi293 Expressionsmedium aufgetaut werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen Expi293F Induzierbare GnTl-Zellen (1 x 107 Zellen/Fläschchen), in Flüssigstickstoff mit Dampfphase lagern
Expi293™
1 vial
Trockeneis