Learn More
Gibco™ Expi293F™ GnTI- Cells
Die Expi293F GnTI-Zelllinie wird von speziell entwickelten Expi293F-Zellen abgeleitet, die keine N-Acetylglucosaminyltransferase I (GnTI)-Aktivität und daher keine komplexen N-Glykane aufweisen
Marke: Gibco™ A39240
Beschreibung
Leistungsstarkes Werkzeug für die extensive Expression homogen glykosylierter rekombinanter Proteine.
Merkmale:
- Suspension, Hochdichtekultur in Expi293-Expressionsmedium
- Homogene N-Glykosylierung exprimierter Proteine
- Äquivalente Proteinausbeute zu parentalen Expi293F-Zellen—bis zu 1 g/l
- Deutlich höhere Proteinausbeute als bei anderen HEK293 GnTI-Zelllinienalternativen
Gefrorene Zellen werden in einem Fläschchen mit 1 ml Zellen mit 1 x 107 lebensfähigen Zellen/ml in Expi293-Expressionsmedium und 10 % DMSO geliefert. Die Zellen sollten direkt in das Expi293-Expressionsmedium aufgetaut werden
Spezifikation
1 Fläschchen Expi293F GnTI-Zellen (1 x 107 Zellen/Fläschchen), in Flüssigstickstoff mit Dampfphase lagern |
|
Expi293™ | |
1 vial | |
Trockeneis |