Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (NCI-H1975 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-11688-180ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH | |
6 x 30 μg Vials |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Exosome Standards (NCI-H1975 cell line) > 6 x 30ug Vials
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur