Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HT29 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
486.00 CHF - 1575.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Konzentration LYOPH
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18664000
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-11685-60ug
2 x 30 μg Vials
486.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18679580
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-11685-200ug
2 x 100 μg Vials
618.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18653300
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-11685-180ug
6 x 30 μg Vials
1265.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18623800
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-11685-600ug
6 x 100 μg Vials
1575.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
LYOPH