Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HT29 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-11685-600ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH | |
6 x 100 μg Vials |