Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (COLO1 cell line)
Assay Kit (Colorimetric)
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-49845-600ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18652591
  • 1575.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Spezifikation
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
LYOPH
6 x 100 μg Vials
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Exosome Standards (COLO1 cell line) > 6 x 100ug Vials