Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (A549 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-11645-200ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18637851
  • 618.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Spezifikation
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
LYOPH
2 x 100 μg Vials
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Exosome Standards (A549 cell line) > 2 x 100ug Vials