Learn More
Macherey-Nagel™ Exosom-Präzipitationslösung für Serum/Plasma
Schnelle und effiziente Anreicherung von Exosomen aus Blutserum und Plasmaproben für die effizienteste Gesamt-RNA-Isolierung oder für andere biologische Untersuchungen. Enthält RNase-freies Wasser.
76.90 CHF - 1225.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Enthält | Exom-Prezipitationslösung; RNase-freies Wasser |
Geruch | Geruchsneutral |
Partikelgröße | 350 bis 150 nm |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15859087
|
Macherey-Nagel™
740398.2 |
2 ml-Prezipitationslösung (mit 13 ml RNase-freiem Wasser) |
76.90 CHF
2 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15684454
|
Macherey-Nagel™
740398.12 |
12 ml-Prezipitationslösung (mit 30 ml RNase-freiem Wasser) |
415.00 CHF
12 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15869087
|
Macherey-Nagel™
740398.60 |
60 ml-Prezipitationslösung (mit 60 ml RNase-freiem Wasser) |
1225.00 CHF
60 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Exosome sind kleine Vesikel (30–150 nm), die von verschiedenen Zelltypen sezerniert werden und in vielen Körperflüssigkeiten wie Blut, Zerebrospinalflüssigkeit, Urin, Speichel und Muttermilch vorkommen. Ihr RNA- und Proteingehalt kann eine wertvolle Quelle für Biomarker sein. Durch Fällung der Exosome aus großen Probenvolumina können diese Biomarker angereichert und der Hintergrund freier zirkulierender Nukleinsäuren kann deutlich reduziert werden.
- Effizienteste Anreicherung von Exosomen für jeden Downstream-Prozess
- Einfache und schnelle Fällung von Exosomen – vermeidet langwierige Ultrazentrifugation
- Flexible Probenmenge – Verfahren kann je nach Probenvolumen nach oben oder unten skaliert werden
- Wird mit RNase-freiem Wasser geliefert, um RNA aus resuspendierten Exomen zu isolieren
- Gesamte Vorbereitungszeit: 45 Minuten/6 Preps
Spezifikation
Farblos | |
Geruchsneutral | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Flüssig | |
0,1 bis 1 ml Serum-/Plasmaproben |
Exom-Prezipitationslösung; RNase-freies Wasser | |
350 bis 150 nm | |
Serum- oder Plasmaproben | |
Anreicherung von Exosomen aus Blutserum- und Plasmaproben | |
Polyethylenglycol mit Chemikalien; Wasser |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Mindestens 1 Jahr