Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Reinigungsreagenz für PCR-Produkte
ExoSAP-IT™ PCR-Produkt-Aufreinigungsreagenz wird für die enzymatische Aufreinigung von amplifizierten PCR-Produkten verwendet. Es hydrolysiert überschüssige Primer und Nukleotide in einem einzigen Schritt.
Marke:  Applied Biosystems™ 78205.10.ML
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839906
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entfernen Sie überschüssige Primer und nicht integrierte Nukleotide enzymatisch
  • Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
  • Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung
  • Minimieren Sie die Säulenreinigung und den Probenverlust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern.
PCR-Produkt
5000 Reactions
Rekombinant
Genetische Krankheiten
ExoSAP-IT™ PCR Product Clean-up Reagent, 5000 rxns, rekombinant, Trockeneis, DNA-Sequenzierung oder Single Nucleotide Polymorphism (SNP)-Analyse, Verwendung mit PCR-Reinigung, Lagerung bei –5 bis 30 °C
DNA-Aufreinigung
ExoSAP-IT™
10 ml
Trockeneis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2880423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number78205.10.ML
Chargennummer3032633 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number78205.10.ML
Chargennummer2955787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number78205.10.ML
Chargennummer3115841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number78205.10.ML
Chargennummer2778660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2023 Catalog Number78205.10.ML
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Reinigungsreagenz für PCR-Produkte > 5000 Reaktionen