Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Reinigungsreagenz für PCR-Produkte
ExoSAP-IT™ PCR-Produkt-Aufreinigungsreagenz wird für die enzymatische Aufreinigung von amplifizierten PCR-Produkten verwendet. Es hydrolysiert überschüssige Primer und Nukleotide in einem einzigen Schritt.
Marke: Applied Biosystems™ 78201.1.ML
370.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entfernen Sie überschüssige Primer und nicht integrierte Nukleotide enzymatisch
- Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
- Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung
- Minimieren Sie die Säulenreinigung und den Probenverlust
Spezifikation
Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern. | |
PCR-Produkt | |
500 Reaktionen | |
Rekombinant | |
Genetische Krankheiten |
ExoSAP-IT™ PCR Product Clean-up Reagent, 500 rxns, rekombinant, Trockeneis, DNA-Sequenzierung oder Single Nucleotide Polymorphism (SNP)-Analyse, Verwendung mit PCR-Reinigung, Lagerung bei –5 bis 30 °C | |
DNA-Aufreinigung | |
ExoSAP-IT™ | |
1 ml | |
Trockeneis |