Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Reinigungsreagenz für PCR-Produkte
ExoSAP-IT™ PCR-Produkt-Aufreinigungsreagenz wird für die enzymatische Aufreinigung von amplifizierten PCR-Produkten verwendet. Es hydrolysiert überschüssige Primer und Nukleotide in einem einzigen Schritt.
Marke:  Applied Biosystems™ 78200.200.UL
103.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12664537
  • 159.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entfernen Sie überschüssige Primer und nicht integrierte Nukleotide enzymatisch
  • Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
  • Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung
  • Minimieren Sie die Säulenreinigung und den Probenverlust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern.
PCR-Produkt
100 Reaktionen
Rekombinant
Genetische Krankheiten
ExoSAP-IT™ PCR Product Clean-up Reagent, 100 rxns, rekombinant, Trockeneis, DNA-Sequenzierung oder Single Nucleotide Polymorphism (SNP)-Analyse, Verwendung mit PCR-Reinigung, Lagerung bei –5 bis 30 °C
DNA-Aufreinigung
ExoSAP-IT™
200 μl
Trockeneis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2813235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number78200.200.UL
Chargennummer2789157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number78200.200.UL
Chargennummer2840990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number78200.200.UL
Chargennummer2869082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number78200.200.UL
Chargennummer2874144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number78200.200.UL
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-05-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Reinigungsreagenz für PCR-Produkte > 100 Reaktionen