Learn More
Thermo Scientific Chemicals Exemestan
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 463160010
110.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1 g
Artikelnummer. 16691822
  • 112.00 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
296,41
Exemestan
1 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0389260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number463160010
ChargennummerA0389260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number463160010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Exemestan > 1 g; Glasflasche