Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursions-Trac™ Datenprotokollierungs-Thermohygrometer mit Kalibrierung
Ideal für die Überwachung von Bedingungen in Lagerräumen, Labors und Umweltkammern.
Marke: Fisherbrand™ Traceable™ 6453FS
288.05 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Enthält NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
- Speichert bis zu 30 eindeutige Alarmereignisse
- Smart-Alarm™ mit visuellem/akustischem Alarm ertönt auch wenn die Bedingungen in den normalen Bereich zurückkehren
Spezifikation
Thermohygrometer mit Barometer und Kalibrierung | |
1 | |
± 0.4°C | |
0,1 % RH | |
0 °C bis 65 °C |
NIST | |
±3 % RH zwischen 5 bis 75 %, andernfalls ±5 % RH | |
0 bis 95%, nicht kondensierend | |
0,1 °C |
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Excursions-Trac™ Datenprotokollierungs-Thermohygrometer mit Kalibrierung > Arbeitsspeicher: 525600 Messungen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur