Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursions-Trac™ Datenprotokollierthermometer für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte mit Kalibrierung
Der rollende Speicher behält die letzten 525.600 Temperaturbeobachtungen bei.
Marke: Fisherbrand™ Traceable™ 6457FS
574.75 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Enthält NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
- Der Speicher kann nach dem Herunterladen von Daten und Alarmereignissen gelöscht werden
- Legen Sie Grenzwerte für und speichern Sie bis zu 10 eindeutigen Alarmereignissen
- Smart-Alarm™ mit visuellem/akustischem Alarm ertönt auch wenn die Bedingungen in den normalen Bereich zurückkehren
- Dreifachanzeige — zeigt gleichzeitig die maximale, minimale und aktuelle Temperatur an.
Spezifikation
Kryo-Thermometer für die Datenprotokollierung | |
NIST | |
2 | |
± 0.25°C | |
− 200 bis 105 °C |
525.600 Messwerte | |
Kalibrierung; 2 Edelstahl-Sonden | |
Edelstahlsensor | |
0,01 °C |
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30