Learn More
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12638156
|
Epredia™
A78410023 |
Anschlusskit Aerosolabsaugung | N/A | |||||||
12648156
|
Epredia™
A78410024 |
Anschlusskit Gerätelüftung |
195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12683156
|
Epredia™
A78410026 |
Vorratsflasche |
142.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12678156
|
Epredia™
A78410027 |
Wachsabfallschalen-Kit – 1 Schale, 1 Deckel | N/A | |||||||
12688156
|
Epredia™
A78410029 |
Monitor Clamp Kit | N/A | |||||||
12608346
|
Epredia™
B35210007 |
Korbtragebehälter |
32.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13470487
|
Epredia™
7411258 |
Dampffilter (Aktivkohle) |
779.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12764856
|
Epredia™
B9990612CS |
Formaldehyd neutralisierender Filter (Kaliumpermanganat) |
687.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12658156
|
Epredia™
A78410025 |
Organizer-Korb, 6 Unterteilungen |
199.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15594280
|
Epredia™
A82310038 |
Organizer-Korb, 6 Unterteilungen |
1085.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Betreiben Sie den Shandon™ Excelsior™ AS Gewebeeinbettautomaten mit Shandon Excelsior AS Gewebeeinbettautomaten-Zubehör.
Zur Verwendung mit Shandon Excelsior ES GewebeeinbettautomatenBitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.