Learn More
CleanSpace™ EX Power System
Eigensicheres, batteriebetriebenes Überdruck-Atemschutzgerät (PAPR). Geeignet für den Einsatz in bestimmten entzündlichen oder potenziell explosiven Atmosphären, in denen Explosionsgefahr besteht.
Marke:  CleanSpace™ PAF-0060
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15920102
  • 2845.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Beschreibung
  • Eigensicher
  • Leicht und bequem
  • Gut sichtbares gelbes Gehäuse für einfache Erkennung
  • AirSensit System™ für Maskendruckregelung und atemgerechten Luftstrom
  • Ein-Tasten-System sowie Standby- und Auto-Start/Stopp-Modus für schnelles An- und Ablegen
  • Anwenderfreundliche Haltebänder
  • Erkennung von blockierten Filtern mit Höhenausgleich
  • Lange Betriebsdauer: bis zu 8 Stunden und schnelles Aufladen des Akkus: < 2 Stunden
  • Einfache und genaue Durchflussprüfung
Spezifikation
Spezifikation
PAPR-Baugruppe, ohne Kopfteil
PAF-0060
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CleanSpace™ EX Power System > Netzteil
Maske separat erhältlich