Learn More
CleanSpace™ EX Halbmaske
CleanSpace™ EX Halbmasken wurden speziell für die Ergänzung des CleanSpace™ EX PAPR Systems entwickelt.
228.00 CHF - 276.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AS/NZS1716: 2012 |
---|---|
Zertifizierungen (EN) | EN 12942 |
Farbe | Durchsichtig |
Produkttyp | PAPR-Halbmaske |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bergbau, Schweißen, Fertigung, Verhüttung, Bauwesen, Recycling-Anlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Mahlwerke |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15920072
|
CleanSpace™
PAF-0064 |
S |
228.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15900072
|
CleanSpace™
PAF-0062 |
M |
276.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15910072
|
CleanSpace™
PAF-0063 |
L |
276.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace™ PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
- Um eine gute Abdichtung und eine bequeme Passform zu ermöglichen, sind Halbmasken in 3 Größen erhältlich
- Materialien: Weiches Silikonkissen, Nylonklammern und Polycarbonat (Ausatemventil)
- Testadapter für TSI Portacount Maskenanpassung erhältlich
- Einfaches Entfernen zur Reinigung
- Ist transparent und erleichtert die Kommunikation
- Die kompatiblen Halbmasken können schnell an die Netzteile angeschlossen werden und lassen sich zur Reinigung leicht abnehmen
- Die Halbmasken bestehen aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht
- Die CleanSpace™EX Halbmasken wurden mit einer elektrisch leitenden Beschichtung behandelt und für den Einsatz in eigensicheren Umgebungen zugelassen
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012 | |
Durchsichtig | |
Bergbau, Schweißen, Fertigung, Verhüttung, Bauwesen, Recycling-Anlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Mahlwerke | |
IP66/67 | |
170 x 130 x 70 mm |
EN 12942 | |
PAPR-Halbmaske | |
Gehäuse PAF-1060 | |
Bei -10 °C bis 55 °C lagern. | |
125 g |