Learn More
EVOS™ Olympus 100X Oil Objective, super-apochromat, coverslip-corrected
Für anspruchsvolle Forschungsanwendungen
Marke: EVOS™ AMEP4733
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet Apo-Korrektur von UV- bis IR-Bereich
- Parfokal für die optische und IR-Bildgebung
- Deckglas-korrigiertes Objektiv, das für die Bildgebung durch #1.5 Deckgläser optimiert ist
- Bietet optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht
- Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Vergrößerungen und optische Spezifikationen
Spezifikation
Objektivlinse | |
EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
S-Apochromat | |
Je 1 |
EVOS | |
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten | |
100X. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
EVOS™ Olympus 100X Oil Objective, super-apochromat, coverslip-corrected > Superapochromat Objektiv-Linse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur