Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, CFP 2.0
EVOS LED-Lichtwürfel sorgen für eine hervorragende Beleuchtungskonstanz im gesamten Sichtfeld, was zu einer außergewöhnlich hohen Bildqualität führt.Gleichzeitig verbessert die optimierte spektrale Wiedergabetreue über alle Kanäle hinweg die Datenqualität erheblich, da unerwünschtes Durchscheinen minimiert wird.
Marke:  Invitrogen™ AMEP4953
Artikelnummer. 17324493
  • 5810.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • EVOS LED-Lichtwürfel der zweiten Generation sorgen für eine hervorragende Beleuchtungsgleichförmigkeit im gesamten Sichtfeld, was zu einer außergewöhnlich hohen Bildqualität führt
  • Gleichzeitig verbessert die optimierte spektrale Wiedergabetreue über alle Kanäle hinweg die Datenqualität erheblich, da unerwünschtes Durchscheinen minimiert wird
  • Wie beim ursprünglichen Design kombinieren sie kondensierende Optiken und hartbeschichtete Filter zu einer bemerkenswerten Lichtmaschine, die eine digital gesteuerte Fluorophoranregung liefert
  • Diese LED-Lichtwürfel sind abwärtskompatibel mit älteren EVOS und Countess Systemen und können mit Lichtwürfeln der ersten Generation verwendet werden.
  • Wie die originalen Lichtwürfel sind auch diese LED-Würfel vom Anwender austauschbar und werden vom Gerät automatisch erkannt
  • Der EVOS Lichtwürfel CFP 2.0 eignet sich ideal für die Verwendung mit CellLight CFP, ECFP, Evans Blue, Lucifer Yellow und anderen Fluorophoren mit Anregung und Emissionsmaxima bei 445 und 510 nm
  • Im Vergleich zu 300 Stunden einer typischen Quecksilberbirne und 1.500 Stunden einer Halogenbirne sind LED-Birnen für mehr als 50.000 Stunden ausgelegt
EVOS LED-Lichtwürfel bieten diese wichtigen Vorteile:
  • Die gleichmäßige Ausleuchtung über das gesamte Sichtfeld sorgt für eine hervorragende Bildqualität
  • Die optimierte Spektralkompatibilität für eine maximale Signalerkennung bei gleichzeitiger Minimierung des Durchscheinens sorgt für eine bestmögliche Datenqualität
  • Ein kurzer Lichtweg sorgt für eine hervorragende Erkennung von Fluoreszenzsignalen
  • Die stabile Beleuchtungsintensität über 50.000 Stunden unterstützt die experimentelle Reproduzierbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LED-Lichtwürfel
Countess™ III FL Automatischer Zellzähler, EVOS™ M5000 Bildverarbeitungssystem, EVOS™ M7000 Bildverarbeitungssystem
Err: 445/45 Em: 510/42
EVOS
Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter
je 1
Name des Produkts
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, CFP 2.0 > Nicht autoklavierbar